850184P
Avanti
08:0 PI(3,5)P2
1,2-dioctanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol-3′,5′-bisphosphate) (ammonium salt), powder
Sinônimo(s):
PIP2[3′,5′](8:0/8:0); 110664
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (850184P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850184P-500ug))
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 850184P
tipo de lipídio
phospholipids
cardiolipins
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](OP(O)([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](OP([O-])(O)=O)[C@H]1O)=O)(OC(CCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+].[NH4+]
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)