850176P
Avanti
06:0 PI(3,4,5)P3
1,2-dihexanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol-3′,4′,5′-trisphosphate) (ammonium salt), powder
Sinônimo(s):
PIP3[3′,4′,5′](6:0/6:0)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
forma
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (850176P-1MG)
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (850176P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850176P-500ug))
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 850176P
tipo de lipídio
cardiolipins
phospholipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](OP([O-])(O)=O)[C@H](OP(O)([O-])=O)[C@@H](OP(O)([O-])=O)[C@H]1O)([O-])=O)(OC(CCCCC)=O)COC(CCCCC)=O.[NH4+].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available