Documentos Principais
840536P
Avanti
18:1 3-O-Sulfo MGDG (synthetic)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
3-O-sulfo monogalactosyldioleoylglycerol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C45H85NO13S
Peso molecular:
880.22
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1x1 mg (840536P-1MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lipídio
bioactive lipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@](COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](OS([O-])(=O)=O)[C@H]([C@H]1CO)O.[NH4+]
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (840536P-1MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)