840522P
Avanti
MGlc-DAG
1,2-diacyl-3-O-(α-D-glucopyranosyl)-sn-glycerol (E. coli), powder
Sinônimo(s):
Monoglucosyl Diacylglycerol (E. coli); MGlcDG
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 5 mg (840522P-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 840522P
tipo de lipídio
neutral glycerides
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](CO[C@@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)