Documentos
810609C
Avanti
16:0-18:1 Tempo PC
Avanti Research - A Croda Brand 810609C
Sinônimo(s):
1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phospho(tempo)choline
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C50H96N2O9P
Número CAS:
Peso molecular:
900.28
Código UNSPSC:
51321705
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (TLC)
forma
liquid
embalagem
pkg of 1 × 1 mL (810609C-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 810609C
concentração
1 mg/mL (810609C-1mg)
tipo de lipídio
phospholipids
ESR probes
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
16:0-18:1 Tempo PC is a stable isotope and acts as an erythrocyte sedimentation rate (ESR) probe.
Embalagem
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (810609C-1mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3