Documentos Principais
810259C
Avanti
TopFluor Oleic Acid
Avanti Research - A Croda Brand, chloroform solution
Sinônimo(s):
N-(4-TopFluor butanoyl)-aminooctadec-9-enoic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C35H54BF2N3O3
Número CAS:
Peso molecular:
613.63
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
99% (TLC)
Formulário
chloroform solution
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (810259C-1MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
concentração
1 mg/mL in chloroform (810259C-1MG)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=CC(C)=[N+]2C1=C(CCCC(NCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC(O)=O)=O)C3=C(C)C=C(C)N3[B-]2(F)F
Descrição geral
TopFluor is dipyrrometheneboron difluoride undecanoic acid. It is used for labeling lipids. Fluorescent lipids are widely used in live imaging in cell culture and animal models. TopFluor is a green variant of BODIPY (a fluorescent tag for lipids). TopFluor has two additional methyl groups compared to boron-dipyrromethene (BODIPY) and carbon 1 of its central ring is bonded to the lipid conjugate. It forms a T-shaped molecule in contrast to the linear molecule formed by BODIPY FL- fatty acids FAs).[1]
Embalagem
5mL Amber Glass Screw Cap Vial (810259C-1MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
TopFluor is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
An HPLC-CAD/fluorescence lipidomics platform using fluorescent fatty acids as metabolic tracers
Quinlivan VH, et al.
Journal of Lipid Research, 58(5), 1008-1020 (2017)