810110P
Avanti
12-NBD Stearate
Avanti Research™ - A Croda Brand 810110P, powder
Sinônimo(s):
12-N-methyl-(7-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazo)aminostearic acid
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (810110P-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 810110P
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[N+](=O)([O-])c1c2n[o]nc2c(cc1)N(C(CCCCCCCCCCC(=O)O)CCCCCC)C
InChI
1S/C25H40N4O5/c1-3-4-5-12-15-20(16-13-10-8-6-7-9-11-14-17-23(30)31)28(2)21-18-19-22(29(32)33)25-24(21)26-34-27-25/h18-20H,3-17H2,1-2H3,(H,30,31)
chave InChI
SAAVELCIPHKGJE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)