Documentos Principais
700340K
Avanti
Leukotriene A4 Methyl Ester
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
N-[12-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]dodecanoyl]-D-lactosyl-ß1-1′-sphingosine
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 3.274,00
R$ 3.274,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 3.274,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H32O3
Número CAS:
Peso molecular:
332.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
R$ 3.274,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
solution
embalagem
package of 1 × 1 mg
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
concentração
100 μg/mL
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial/Argon/Foil Bag (700340K-100UG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-7.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
-22 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)