Documentos Principais
700339P
Avanti
Glyco-ω-muricholanoic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
5ß-Cholanic acid-3α,6α,7ß-triol N-(carboxymethyl)-amide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H43NO6
Número CAS:
Peso molecular:
465.62
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (TLC)
forma
powder
embalagem
package of 1 × 1 mg
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lipídio
bile acids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@@H](O)C3)(C)[C@]3([H])[C@@H](O)[C@@H]2O)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(NCC(O)=O)=O
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700339P-1MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3