Documentos Principais
700244P
Avanti
Tauro-β-muricholic acid, sodium salt
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
5ß-cholanic acid-3α,6ß,7ß-triol N-(2-sulphoethyl)-amide, sodium salt
Selecione um tamanho
1 MG
R$ 2.112,00
R$ 2.112,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 MG
R$ 2.112,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H44NNaO7S
Número CAS:
Peso molecular:
537.68
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
R$ 2.112,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
package of 1 × 1 mg
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lipídio
bile acids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700244P-1MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)