700159P
Avanti
Hyocholic acid
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinônimo(s):
3α,6α,7α-trihydroxy-5β-cholanic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
forma
powder
embalagem
pkg of 1 × 5 mg (700159P-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
tipo de lipídio
bile acids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C24H40O5/c1-13(4-7-19(26)27)15-5-6-16-20-17(9-11-23(15,16)2)24(3)10-8-14(25)12-18(24)21(28)22(20)29/h13-18,20-22,25,28-29H,4-12H2,1-3H3,(H,26,27)/t13-,14-,15-,16+,17+,18+,20+,21-,22+,23-,24-/m1/s1
chave InChI
DKPMWHFRUGMUKF-KWXDGCAGSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3