Documentos Principais
700158P
Avanti
Sitoindoside I
6-O-palmitoyl-sitosteryl-β-D-glucose, powder
Sinônimo(s):
3-O-[(6′-O-palmitoyl)-β-D-glucopyranosyl] sitosterol; 16:0 sitosteryl glucose
Selecione um tamanho
1 MG
R$ 691,00
R$ 691,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 MG
R$ 691,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C51H90 O7
Número CAS:
Peso molecular:
815.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
R$ 691,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (700158P-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 700158P
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Sitoindoside I is an acyl steryl glycoside.[1]
Sitoindoside I is present in fruits like banana (Musa paradisiaca).[2] It is an acyl steroid glycoside phytochemical.[3] Sitoindoside I has heterogeneous aglycon composition.[4] It is hypoglycemic agent.[5]
Sitoindosides are natural sterols, containing ergostane. It holds a glucose moiety at carbon 27.[6]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Plant based sterylglucosides have neurotoxic functionality and are correlated to the pathogenesis of neurodegenerative disorders in vivo.[4]
Sitoindoside I is known to exhibit anti ulcerogenic action.[7]
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700158P-1mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Musa paradisiaca L. and Musa sapientum L.: a phytochemical and pharmacological review
Imam MZ and Akter S
Journal of Applied Pharmaceutical Science, 1(5), 14-20 null
Fruit and vegetables: harvesting, handling and storage (2008)
Fruit and vegetables: harvesting, handling and storage (2014)
Antimicrobial and cytotoxic properties of different extracts of Musa sapientum L. subsp. sylvestris
Zafar IM, et al.
International Research Journal of Pharmacy, 2, 62-65 (2011)
Fruit and Vegetables: Harvesting, Handling and Storage (2008)