Documentos Principais
700166P
Avanti
Sitoindoside II
6-O-oleoyl-sitosteryl-β-D-glucose, powder
Sinônimo(s):
3-O-[(6′-O-oleoyl)-β-D-glucopyranosyl] sitosterol; 18:1 sitosteryl glucose
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C53H92O7
Número CAS:
Peso molecular:
841.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (700166P-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 700166P
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)O)O)O)O[C@H]2CC[C@@]3([C@@H]4[C@H]([C@H]5[C@@]([C@H](CC5)[C@@H](CC[C@@H](C(C)C)CC)C)(CC4)C)CC=C3C2)C
InChI
1S/C53H92O7/c1-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-47(54)58-36-46-48(55)49(56)50(57)51(60-46)59-41-31-33-52(6)40(35-41)27-28-42-44-30-29-43(53(44,7)34-32-45(42)52)38(5)25-26-39(9-2)37(3)4/h16-17,27,37-39,41-46,48-51,55-57H,8-15,18-26,28-36H2,1-7H3/b17-16-/t38-,39+,41+,42+,43-,44+,45+,46-,48-,49+,50-,51-,52+,53-/m1/s1
chave InChI
MEEONOMPSMYAQO-JXJRCNQOSA-N
Descrição geral
Sitoindoside-II is an acyl steryl glycoside present in M. paradisiaca (banana) fruits.[1] It is also isolated from the chicory plant, Cichorium intybus L. Sitoindoside-II is a fatty acid ester of steroidal glucopyranoside.[2]
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700166P-1mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Dinara Satmbekova et al.
Natural product research, 32(11), 1343-1347 (2017-06-21)
Cichorium intybus L. (Asteraceae family) is a world-wide grown plant known as chicory. In traditional medicine, this plant is used as diuretic, anti-inflammatory, digestive, cardiotonic and liver tonic. Chromatographic purification of the supercritical fluid extract of aerial parts of C.
R O Vilhena et al.
Journal of ethnopharmacology, 254, 112666-112666 (2020-02-23)
The Musa x paradisiaca L. inflorescence, known as banana blossom or banana heart, is used in traditional medicine for the treatment of diabetes mellitus. The aim of the study was to investigate the antidiabetic activity of aqueous extracts and fractions