Documentos Principais
700135P
Avanti
25,27-dihydroxycholesterol
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
Cholest-5-ene-3,25,26-triol, (3β)-
Selecione um tamanho
1 MG
R$ 3.783,00
R$ 3.783,00
Previsão de entrega em01 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 MG
R$ 3.783,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H46O3
Número CAS:
Peso molecular:
418.65
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
R$ 3.783,00
Previsão de entrega em01 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C (−15°C to −25°C)
cadeia de caracteres SMILES
C[C@]12C(C[C@@H](O)CC2)=CCC3C1CC[C@@]4(C)C3CC[C@@H]4[C@@H](CCCC(CO)(O)C)C
InChI
1S/C27H46O3/c1-18(6-5-13-25(2,30)17-28)22-9-10-23-21-8-7-19-16-20(29)11-14-26(19,3)24(21)12-15-27(22,23)4/h7,18,20-24,28-30H,5-6,8-17H2,1-4H3/t18-,20+,21?,22-,23?,24?,25?,26+,27-/m1/s1
chave InChI
WYLBDLGJLBJKSV-YVDNJGCPSA-N
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700135P-1MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)