Documentos Principais
700065P
Avanti
cholestenone
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
110829
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 441,00
R$ 441,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 441,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H44O
Número CAS:
Peso molecular:
384.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
R$ 441,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
descrição
4-cholesten-3-one
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 5 mg (700065P-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CCC2(C3C(C4C(C(CC4)C(CCCC(C)C)C)(CC3)C)CCC2=C1)C
InChI
1S/C27H44O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h17-19,22-25H,6-16H2,1-5H3
chave InChI
NYOXRYYXRWJDKP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Cholestenone is a cholesterol metabolite and analog, which substitutes membrane cholesterol and elevates membrane fluidity.[1]
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700065P-5mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
4-cholesten-3-one suppresses lung adenocarcinoma metastasis by regulating translocation of HMGB1, HIF1alpha and Caveolin-1
Ma J, et al.
Cell Death & Disease, 7(9), e2372-e2372 (2016)