700035P
Avanti
7β-hydroxycholesterol
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinônimo(s):
cholest-5-ene-3b,7b-diol; 110809
About This Item
Produtos recomendados
descrição
cholest-5-en-3β,7β-diol
Ensaio
>99% (TLC)
forma
powder
embalagem
pkg of 1 × 10 mg (700035P-10mg)
pkg of 1 × 25 mg (700035P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (700035P-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C27H46O2/c1-17(2)7-6-8-18(3)21-9-10-22-25-23(12-14-27(21,22)5)26(4)13-11-20(28)15-19(26)16-24(25)29/h16-18,20-25,28-29H,6-15H2,1-5H3/t18-,20?,21-,22+,23+,24+,25+,26+,27-/m1/s1
chave InChI
OYXZMSRRJOYLLO-ISPKDCJXSA-N
Descrição geral
Aplicação
- as an internal oxysterol standard in liquid chromatography–mass spectrometry (LC-MS) for the quantification of sterols associated with cholesterol biosynthesis in neurospheres post inhibitor AY9944 treatment
- to reconstitute high-density lipoprotein (HDL) for anti-apoptotic studies in insulinoma cell line INS1e
- as a cholesterol oxidation product standard in ultra high-performance liquid chromatography (UHPLC) coupled with high- resolution quadrupole time-of-flight (Q-TOF) mass spectrometry
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3