Documentos Principais
640020P
Avanti
DMABA Kit
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
DMABA Kit
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.535,00
R$ 3.535,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.535,00
About This Item
Código UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.28
R$ 3.535,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
>99%
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
The DMABA NHS ester reagents were developed by Dr. Robert Murphy′s laboratory at the University of Colorado in order to create PE derivatives where all subclasses and potentially oxidized products could be universally detected using a common precursor ion in the positive ion mode by Mass Spectrometry.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Deuterium enriched 4-(dimethylamino)benzoic acid (DMABA) N-hydroxysuccinimide (NHS) ester reagent reacts with the with the primary amine group of PE lipids.[1]
Embalagem
Kit contains: 1mg each of (D0, D4, D6 and D10)-4(dimethylamino)-benzoic acid N-hydroxysuccinimide ester
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Componentes do kit também disponíveis separadamente
Nº do produto
Descrição
SDS
  • 640000PDMABA-d0 NHS Ester, Avanti Research - A Croda BrandSDS
  • 640004PDMABA-d4 NHS Ester, Avanti Research - A Croda BrandSDS
  • 640006PDMABA-d6 NHS Ester, Avanti Research - A Croda BrandSDS
  • 640010PDMABA-d10 NHS Ester, Avanti Research - A Croda BrandSDS
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Karin A Zemski Berry et al.
Analytical chemistry, 81(16), 6633-6640 (2010-03-27)
A set of four (D(0), D(4), D(6), and D(10)) deuterium enriched 4-(dimethylamino)benzoic acid (DMABA) N-hydroxysuccinimide (NHS) ester reagents was developed that react with the primary amine group of glycerophosphoethanolamine (PE) lipids to create derivatives where all subclasses of DMABA labeled