640006P
Avanti
DMABA-d6 NHS Ester
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinônimo(s):
4-(dimethylamino)benzoic acid N-hydroxysuccinimide ester-d6
About This Item
Produtos recomendados
descrição
4-[di(methyl-d3)amino]-2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl ester benzoic acid-d6
Ensaio
>99% (TLC)
forma
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (640006P-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(ON(C(CC1)=O)C1=O)C2=CC=C(N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C=C2