Documentos Principais
610009
Avanti
PC Membranes 0.8um
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
Extruder PC Membrane, Polycarbonate Membranes 0.8μm 19mm (100/pk)
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
temperatura de armazenamento
room temp
Descrição geral
Polycarbonate Membrane for Avanti′s Mini-Extruder.
Watch the video to learn more about the Avanti Research Mini-Extruder.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Polycarbonate membranes are useful to prepare uniform and specific sized liposomes by ordered extrusion.[1] PC Membranes 0.8um is suitable for filtering sarcolemma membrane fragments.[2]
Componentes
Whatman® Nuclepore Hydrophilic Membrane 10417304
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Syringe (1000 μL) Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
610017
Syringe (1000 μL)
14:0 PG Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
840445P
14:0 PG
Extr. Heating Block Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
610024
Extr. Heating Block
Sarcolemmal Chloride and Potassium Channels from Normal and Myotonic Mouse Muscle Studied in Lipid-Supplemented Vesicles
Wischmeyer E, et al.
Biochemical and biophysical research communications, 213(2) (1995)
Preparation of liposomes of defined size distribution by extrusion through polycarbonate membranes
Olson F, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 557(1), 9-23 (1979)