Documentos Principais
330839W
Avanti
3β,5α,6β-trihydroxycholanoic acid-d4
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
Cholan-24-oic-2,2,4,4-d4 acid, 3,5,6-trihydroxy-, (3β,5α,6β)-
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H36D4O5
Peso molecular:
412.60
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.21
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
methanol solution
embalagem
package of 1 × 100 μg (330839W-100UG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C (−15°C to −25°C)
Embalagem
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330839W-100UG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)