Documentos Principais
330258W
Avanti
lithocholic acid-d4
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
5β-cholanic acid-3α-ol (2,2,4,4-d4)
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 1.691,00
R$ 1.691,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 1.691,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H36D4O3
Número CAS:
Peso molecular:
380.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
41141802
NACRES:
NA.12
R$ 1.691,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
methanol solution
embalagem
package of 1 × 100 μg
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
concentração
100 μg/mL
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H]1C([C@@H]2[C@@]([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)[C@@H](CCC(=O)O)C)(CC3)C)CC2)(CC1([2H])[2H])C)([2H])[2H]
chave InChI
SMEROWZSTRWXGI-POXZWENPSA-N
Embalagem
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330258W-100UG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
11 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)