Documentos Principais
700199P
Avanti
Ursodeoxycholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
5β-cholanic acid-3α,7β-diol
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 1.475,00
R$ 1.475,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 1.475,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H40O4
Número CAS:
Peso molecular:
392.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
R$ 1.475,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
package of 1 × 10 mg
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lipídio
bile acids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@@H](O)C3)(C)[C@]3([H])C[C@@H]2O)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
chave InChI
RUDATBOHQWOJDD-UZVSRGJWSA-N
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700199p-10MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)