Documentos Principais
589349
Sigma-Aldrich
Lithocholic acid-2,2,4,4-d4
98 atom % D
Sinônimo(s):
(3a,5ß)-3-Hydroxycholan-24-oic-2,2,4,4-d4 acid
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 17.029,00
R$ 17.029,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 17.029,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24D4H36O3
Número CAS:
Peso molecular:
380.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 17.029,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
99% (CP)
pf
184-186 °C (lit.)
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12[C@]([C@](CC([2H])([2H])[C@@H](O)C3([2H])[2H])(C)[C@]3([H])CC2)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
InChI
1S/C24H40O3/c1-15(4-9-22(26)27)19-7-8-20-18-6-5-16-14-17(25)10-12-23(16,2)21(18)11-13-24(19,20)3/h15-21,25H,4-14H2,1-3H3,(H,26,27)/t15-,16-,17-,18+,19-,20+,21+,23+,24-/m1/s1/i10D2,14D2
chave InChI
SMEROWZSTRWXGI-POXZWENPSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Aihua Zhao et al.
Scientific reports, 10(1), 11601-11601 (2020-07-16)
Bile acids (BAs) play essential roles in facilitating lipid digestion and absorption in the intestine. Gastric BAs were attributed to abnormal refluxing from duodenal compartments and correlated with the occurrence of gastric inflammation and carcinogenesis. However, the differences in gastric
P Franco et al.
Journal of chromatography. A, 1585, 70-81 (2018-11-30)
Bile acids (BAs) are endogenous steroids involved in the transport of lipids in bile, acting also as molecular signaling hormones. Primary BAs synthesized in the liver undergo several metabolic pathways in the intestine by gut microbiota to produce secondary BAs.