Documentos
870296P
Avanti
DOPE-RGD Lipid
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Sinônimo(s):
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[4-(p-(cysarginylglycylaspartate-maleimidomethyl)cyclohexane-carboxamide] (sodium salt)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C68H116N9Na2O18PS
Número CAS:
Peso molecular:
1456.72
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensaio
99% (TLC)
forma
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
aplicação(ões)
lipidomics
lipidomics
metabolomics
tipo de lipídio
phospholipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Embalagem
5ml Amber Glass Screw Cap Vial
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3