Documentos Principais
300202S
Avanti
Pegylated Remote Loadable Liposome (2 mL)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
Pegylated Remote Loadable Liposome
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.398,00
R$ 2.398,00
Previsão de entrega em24 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.398,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
R$ 2.398,00
Previsão de entrega em24 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Formulário
aqueous solution
embalagem
pkg of 1 × 2 mL (300202S-1EA)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
aplicação(ões)
vaccine development
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Pegylated Remote Loadable Liposome (2 mL) may be used as an intravenous (i.v.) injection in flank or orthotopic animal models of cancer.
Embalagem
10 mL Clear Glass Vial with Stopper and Crimp Cap (300202S-1EA)
Outras notas
Particle size and shape: Vehicle mean particle size is ~90 nm.
Formulation: The long-circulating, pegylated, liposomal carrier is composed of N-(carbonyl-ethoxypolyethylene glycol 2000)-1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine sodium salt (MPEG-DSPE); fully hydrogenated soy phosphatidylcholine (HSPC), cholesterol, an ammonium sulfate core; histidine as a buffer; hydrochloric acid or sodium hydroxide for pH control; and sucrose to maintain isotonicity.
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)