Documentos Principais
181141C
Avanti
Sunflower Lyso PC
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
1-Linoleoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.79
fonte biológica
(Sunflower)
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 25 mg (181141C-25MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
concentração
10 mg/mL
densidade
1.49 g/cm3
grupo funcional
phospholipid
tipo de lipídio
phospholipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](O)COP([O-])(=O)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C24H50NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-24(27)30-21-23(26)22-32-33(28,29)31-20-19-25(2,3)4/h23,26H,5-22H2,1-4H3/t23-/m1/s1
chave InChI
ASWBNKHCZGQVJV-HSZRJFAPSA-N
Aplicação
Lipids research
Embalagem
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (181141C-25MG)
Nota de análise
Average Fatty Acid Distribution: 9.4% - 16:0; 2.8% - 18:0; 19.8% - 18:1; 67.4% - 18:2; 0.1% - 18:3; 0.1% - 20:0; 0.1% - 20:1; 0.3% 22:0
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)