100403X
Avanti
GPC-d9
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinônimo(s):
(d9)choline alfoscerate
α-GPC(d9); α-GPC(d9)
About This Item
Produtos recomendados
descrição
L-α-glycerophosphoryl(choline-d9), water:ethanol (9:1)
Ensaio
>99% phosphorus (P) basis (qNMR)
Formulário
solution
embalagem
pkg of 1 × 1 mL (100403X-100ug)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
concentração
0.1 mg/mL (100403X-100ug)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)