Key Documents
Z763292
Sigma-Aldrich
Aldrich® Sure/Seal septa, EPDM rubber with PTFE face
pkg of 10 ea
Sinônimo(s):
Sure/seal bottles, Sure/seal septa
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
embalagem
pkg of 10 ea
Descrição geral
Dimensions: 26.2 mm diameter x 5 mm thick at center x 1.4 mm thick at rim.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
parte de substituição
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)