Z756997
Kern DBS moisture analyzer, for samples up to 60 g
AC/DC input 110 V AC
Sinônimo(s):
moisture sensor, moisture tester
About This Item
Código UNSPSC:
41111502
fabricante/nome comercial
Kern DBS 60-3 US
capacidade de pesagem faixa de medição
60 g
C × L × A
202 mm × 336 mm × 157 mm
Descrição geral
- Halogen quartz glass heater
- Observation window over the sample
- Internal memory for automatic sequence of 10 drying programs
- Sample description for up to 99 samples
- Date and time display as standard
- 10 sample plates included
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)