Z757020
Kern sample plates for DBS moisture analyzer
aluminum, pack of 80 ea
Sinônimo(s):
moisture sensor, moisture tester
About This Item
Código UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
Produtos recomendados
Materiais
aluminum
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 80 ea
fabricante/nome comercial
Kern MLBA01A
cor
none
Descrição geral
Aluminimum sample plates, 90 mm diameter, pack of 80, for use with the Kern DAB moisture analyzer.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)