Documentos Principais
Z755648
Flat head for Mortexer
pkg of 1 ea, diam. 3 in.
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 193,00
R$ 193,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 193,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.73
R$ 193,00
Check Cart for Availability
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific BV1000-FLAT
Diâmetro
3 in.
Descrição geral
Optional retrofit 3 inch Flat head for Mortexer vortexer.
Informações legais
Mortexer is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)