Documentos Principais
Z743278
Julabo® adaptors
m16 x1 female to npt 3/8 inch male, pack of 2
Sinônimo(s):
barbed adaptor
Selecione um tamanho
2 EA
R$ 896,00
R$ 896,00
Previsão de entrega em19 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
2 EA
R$ 896,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
R$ 896,00
Previsão de entrega em19 de abril de 2025
embalagem
pack of 2
fabricante/nome comercial
Julabo 8891606
Descrição geral
For use with Julabo® curculators, adaptor m16 x1 female to npt 3/8 inch male, pack of 2.
Informações legais
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)