Documentos Principais
CN12M4E06
Millipore
Filtro de cartucho Polygard® CN
pore size 1.2 μm, cartridge nominal length 4 in. (10 cm), Code M (2-118; O-rings)
Sinônimo(s):
Polygard-CN Cartridge Filter 4 in. 1.2 µm Code M Ethylene-Propylene
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
EPR seal
polypropylene
Nível de qualidade
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Polygard
Parâmetros
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C
4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
comprimento nominal do cartucho
4 in. (10 cm)
Diâmetro
7.0 cm (2.75 in.)
área de filtração
0.18 m2
Impurezas
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
tamanho de poro
1.2 μm nominal pore size
1.2 μm pore size
entrada
sample type liquid
código do cartucho
Code M (2-118; O-rings)
Descrição geral
Os produtos do filtro de cartucho Polygard® CN são filtros com classificação nominal projetados para aplicações de remoção de partículas em líquidos e gases. A estrutura pregueada do meio filtrante Polygard®-CN minimiza os diferenciais de pressão durante o processo de filtração, um tamanho de poro de 1,2 μm e a construção totalmente em polipropileno desses filtros transmite baixos níveis de extraíveis e ampla compatibilidade química. O desempenho do filtro downstream é aprimorado devido à redução eficiente de partículas e microrganismos.
Os filtros de cartucho Polygard-CN oferecem alto rendimento com pressão diferencial máxima de 4,8 bar (70 psid) a 25 °C. Os cartuchos são robustos, fortes, resistentes e foram projetados para suportar vários ciclos de vapor no local.
Aplicações típicas
Os filtros de cartucho Polygard-CN são amplamente utilizados no setor de bebidas para aplicações de filtração de líquidos e gases, para operações de finura e redução de carga biológica.
Conformidade regulatória
Os filtros de cartucho Polygard® CN são projetados, desenvolvidos e fabricados de acordo com um sistema de gerenciamento de qualidade aprovado por um órgão de registro credenciado para um padrão de sistemas de qualidade ISO 9000 e são enviados com um certificado de qualidade. Cada filtro de cartucho é apoiado por um Guia de Validação para conformidade com os requisitos regulamentares.
Para rastreabilidade e fácil identificação, cada filtro de cartucho é marcado com características de identificação.
Vários formatos disponíveis
Uma linha completa de tamanhos de filtros Polygard® CN Cartridge está disponível para atender aos requisitos de sua aplicação. Uma variedade de opções de conexão é oferecida para fácil adaptação a estruturas existentes.
Nota de preparo
Método de esterilização
10 ciclos de autoclave ou SIP a 126 °C por 30 min
Protocolo de sanitização
30 min com água quente a 80 °C
Nota de análise
Atende os requisitos do Teste de substâncias oxidáveis da USP após um enxague com ≥20 l de água
Outras notas
Instruções de uso
  • Retenção de organismos: Redução de microrganismos
  • Modo de ação: Filtração (nominal)
  • Aplicação: Bioprocessamento
  • Uso pretendido: Redução eficiente de partículas e microrganismos
  • Instruções de uso: Vide o guia do usuário dos cartuchos POLYGARD® e CLARIGARD®
  • Declaração de armazenamento: Armazene em local seco
  • Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis.
Informações legais
CLARIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany