Documentos Principais
Z743201
Julabo® bath carrier trays for SW22/SW23
basic tray for assembling spring clamps
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.953,00
R$ 2.953,00
Previsão de entrega em06 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.953,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
R$ 2.953,00
Previsão de entrega em06 de abril de 2025
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Julabo 8970620
Descrição geral
Basic stainless steel tray for assembling spring clamps. For use with Julabo® shaking water bath models SW22, SW23. Mix and match combinations of spring clamps Z743249 (8970601) through Z557471 (8970609) install on the basic tray.
Informações legais
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)