Z615560
Julabo® shaking water baths
SW23, AC/DC input 230 V AC, useable volume 8-20 L
Sinônimo(s):
Julabo Water Baths, Shaking Water Baths, Water Bath
About This Item
Produtos recomendados
descrição
shaking frequency: 20-200 cycles per minute; adjustable
shaking stroke: 15 mm
Características
CE compliant
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
SW23
Julabo 9550323
faixa de medição de temperatura
20-99.99 °C
Parâmetros
20-99.99 °C temperature
±-0.02 °C temp. stability
±0.2 °C temp. stability
abertura do banho C × L × P
30 cm × 50 cm × 18 cm
volume utilizável
8-20 L
Descrição geral
Cover needs to be ordered separately.
Características e benefícios
- Microprocessor technology
- Splash-proof mains switch
- Keypad for actual, setpoint values, high and low temperature warning functions
- Multi-Display (LED)
- Large bath volume
- Reduced space requirement
- RS232 interface
- Electronic timer