Documentos Principais
Z740530
KDS Legato 100, single syringe infusion pump
AC/DC input 100 - 240 V AC, UK plug (3-pin)
Sinônimo(s):
dosing pump, infusion pump, pump infusion
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 17.293,00
R$ 17.293,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 17.293,00
About This Item
Código UNSPSC:
40151500
NACRES:
NB.01
R$ 17.293,00
Check Cart for Availability
Características
CE compliant
accuracy± 0.5%
2 channels
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
KD Scientific 788100
Parâmetros
-10-70 °C temp. limit (storage)
4-40 °C temp. limit (operating)
tamanho
22.6 cm × 19.05 cm × 15 cm
volume
0.0005-10 mL
peso
2.66 kg (5.9 lb)
Descrição geral
Infuse only single syringe pump. Accommodates syringes from 0.5 μL to 60 mL. User definable flow rates with selectable target volume or time values to control the total infusion volume.
Características e benefícios
  • Holds one syringe from 0.5 μL to 60 mL
  • Stall detection
  • High resolution color touch screen
  • Unparalleled ease of use
  • Password protected touch display
  • Run LED light on front pane
  • lFull metal chassis
  • Built in syringe table
  • Up to 30 lbs/13 kg linear force
  • Advanced microstepping techniques
  • Built in RS485 interface
  • USB portI/O & TTL interface
  • Continuous mode of operation
  • Spill dam
Informações legais
Legato is a trademark of KD Scientific
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)