Documentos Principais
Z743091
Julabo® HighTech series refrigerated/heating circulator
FP40-HL, AC/DC input 230 V AC, US 3-pin plug (6-20P), volume 16 L
About This Item
Código UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
FP40-HL
Julabo 9312640
Parâmetros
-40 °C temp. range (200 °C)
0.2 bar suction rate (0.4 bar)
0.4 bar pump pressure (0.7 bar)
22-26 L/min pump flow
capacidade de resfriamento
0.68 kw (at 20 °C)
abertura do banho L × C × P
23 cm × 14 cm × 20 cm
capacidade
16 L
volume
16 L
16000 mL
Descrição geral
For internal and external temperature applications. All HighTech circulators are capable of monitoring an external system directly with an optional Pt 100 temperature sensor. Safety class 3.
  • ICC = Intelligent Cascade Control
  • Optimum temperature stability with varying systems achieved by the self-tuning controller, adjustable PID control parameters
  • VFD Comfort display, resolution to 0.01°C
  • RS232 and RS485 interface, option: integrated Profibus
  • LCD display (HL model only) for convenient user-guidance, analog/digital setpoint input. Display resolution 0.01 up to 99.99°C
Informações legais
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)