Documentos Principais
Z654531
Julabo® circulators for flammable bath fluids
About This Item
Código UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
entrada CA/CC
230 V
Características
CE compliant
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Julabo 9118612
disponibilidade
available only in EU
Parâmetros
-20-150 °C temp. range
0.35 bar pump pressure
15 L/min pump flow
±0.03 °C temp. stability
capacidade de resfriamento
100 W (at 0 °C)
160 W (at 20 °C)
capacidade de aquecimento
2 kw
abertura do banho L × C × P
13 cm × 15 cm × 13 cm
capacidade
4.5 L
volume
4.5 L
4500 mL
peso
22 kg
Descrição geral
  • Extended working temperature ranges
  • Suitable for use with flammable bath fluids
  • Classification III according to DIN 12876-1
  • LED temperature display
  • Key pad allows automatic toggle to display actual values
  • PID temperature control
  • Adjustable high temperature cut off, with self protecting low liquid level for flammable bath fluids
Informações legais
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)