Z743079
Julabo® CORIO™ CD refrigerated/heating circulator
CD-1000F, bath useable volume 5 L (7.5 L), temp -40 °C, accuracy: 150 °C, AC/DC input 230 V AC, UK plug
Sinônimo(s):
Julabo heating circulator, Refrigerated heating circulator, Temperature control circulator
Selecione um tamanho
R$ 63.766,00
Previsão de entrega em01 de maio de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 63.766,00
Previsão de entrega em01 de maio de 2025
Produtos recomendados
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Julabo 9012707
temp measuring range
-40 °C, accuracy: 150 °C
volume utilizável do banho
5 L (7.5 L)
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Models for internal and external applications
- Bright, white, easy to read display
- Very quiet
- Easy change-over from internal to external circulation and vice versa
- External pump connections (M16x1)USB interface
- Space-saving cooling coil design provides more usable space in the bath tank
- Bath lid and drain tap included
- Removable ventilation grid
- Refrigeration unit without side vents
- Class III (FL) according to DIN 12876-1
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)