Documentos Principais
Z742908
Kern FCB series bench scale
Kern FCB 8K0.1, weighing capacity 8000 g, accuracy: 0.1 g, precision: ±0.3 g
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.706,00
R$ 2.706,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.706,00
About This Item
Código UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
R$ 2.706,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
entrada CA/CC
100 - 240 V AC, universal plug set
fabricante/nome comercial
Kern FCB 8K0.1
capacidade de pesagem faixa de medição
8000 g, accuracy: 0.1 g, precision: ±0.3 g
Descrição geral
Bench scale with second display on the backside of the scale.
PRE-TARE function for manual subtraction of a known container weight, useful for checking fill-levels
High mobility: Battery operation option, compact construction and low weight make this balance ideal for use in several locations (production, warehouse, dispatch department, ...)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)