Documentos Principais
Z742577
Workstation rack for 50 x 5 mL tubes
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 313,00
R$ 313,00
Disponível para enviar em22 de abril de 2025Detalhes
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 313,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.78
R$ 313,00
Disponível para enviar em22 de abril de 2025Detalhes
Características
Holds 50 x 5 mL tubes
embalagem
pkg of 1
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific C1005-T5-RK2
tamanho
9.5 in. × 9.25 in. × 2.5 in.
Descrição geral
Workstation rack used to hold 50 x 5 ml centrifuge tubes.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)