Z742192
Stainless Steel Perforated Instrument Tray
Full size long, capacity 7.9 L
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
Características
Full size long
fabricante/nome comercial
Polarware 30023
capacidade
7.9 L
tamanho
20.75 in. × 12.75 in. × 2.5 in.
52.7 cm × 32.4 cm × 6.4 cm
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)