Documentos Principais
Z155985
Sigma-Aldrich
Stainless steel drying trays
rolled bead, L × W × H 19.1 in. × 12.6 in. × 0.75 in.
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.336,00
R$ 1.336,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.336,00
About This Item
Código UNSPSC:
41104510
NACRES:
NB.43
R$ 1.336,00
Check Cart for Availability
fabricante/nome comercial
Polarware 19F
C × L × A
19.1 in. × 12.6 in. × 0.75 in.
Descrição geral
Stainless steel drying trays have a low profile, and are lighter weight than glass. We carry a wide range of sizes. The unbreakable stainless steel material has rapid cooling and heating for your samples.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)