Documentos Principais
Z742354
2MAG Extension cord for MIXdrive
L 3 m
Sinônimo(s):
stirrer control unit cable
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.184,00
R$ 2.184,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.184,00
About This Item
Código UNSPSC:
41116500
NACRES:
NB.72
R$ 2.184,00
Check Cart for Availability
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
2mag 46100
Parâmetros
-10-50 °C temp. limit (at 80% humidity)
Comprimento
3 m
Descrição geral
Extension cord for use with MIXdrive stirring drive, 3m in length. Perm Operating Temperature -10°C up to +50°C (at 80% humidity).
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)