Documentos Principais
Z742182
Stainless Steel Pan
1/2 Size, capacity 6.3 L
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.51
Características
1/2 Size
fabricante/nome comercial
Polarware 30242
capacidade
6.3 L
tamanho
12.75 in. × 10.38 in. × 4 in.
32.4 cm × 26.4 cm × 10.2 cm
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)