Documentos Principais
Z319678
Sigma-Aldrich
Buchi® cold-trap condenser, for Rotavapor® evaporators
Outer part, For 210/215, plastic-coated glass
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 22.848,00
R$ 22.848,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 22.848,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
R$ 22.848,00
Check Cart for Availability
Materiais
plastic-coated glass
fabricante/nome comercial
Büchi 40643
Descrição geral
Comes with hose barb and drain sleeve.
Informações legais
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Rotavapor is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)