Documentos Principais
Z740869
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials graduated cylinder, class B, meets ASTM E 1272
capacity 10 mL, subdivision, 0.20 mL, tol. 0.20 mL, Graduated "To Contain", plastic bumper, hex base
Selecione um tamanho
12 EA
R$ 1.478,00
R$ 1.478,00
Previsão de entrega em23 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
12 EA
R$ 1.478,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
R$ 1.478,00
Previsão de entrega em23 de abril de 2025
Características
subdivision 0.20 mL
embalagem
pkg of 12 ea
tol. measuring range
0.20 mL
capacidade
10 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Clear borosilicate glass graduated cylinders with safety hexagonal base. Pour spout is offset of base point so that if cylinder tips the spout won′t be damaged. Hex base prevents the cylinder from rolling off a bench. Meets ASTM E 1272 Class B tolerances and specifications. Complete with plastic bumper. Graduated “To Contain”.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)