Documentos Principais
Z740662
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials Erlenmeyer flask, narrow mouth
capacity 3000 mL, stopper joint: 10, volume 1000-3000 mL, accuracy: 500 mL
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 553,00
R$ 553,00
Previsão de entrega em23 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 553,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
R$ 553,00
Previsão de entrega em23 de maio de 2025
Materiais
borosilicate glass flask
flat bottom
Junta
joint: stopper10
esterilidade
non-sterile
Características
without cap
embalagem
pkg of 1 ea
faixa de medição de volume
1000-3000 mL, accuracy: 500 mL
capacidade
3000 mL
Descrição geral
Clear borosilicate glass, standard wall Erlenmeyer flasks for standard laboratory use. Narrow mouth opening with beaded rim. Reference graduations and marking spot in white. ASTM E 1404, DIN 12380.
Outras notas
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)