Documentos Principais
Z687723
Replacement NMR needle with bevel tip for eVol® electronic syringe
for 50 μL, L × O.D. 18.0 cm × 0.63 mm, gauge size 23
Selecione um tamanho
2 EA
R$ 221,00
R$ 221,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
2 EA
R$ 221,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
R$ 221,00
Check Cart for Availability
tamanho do medidor
23
fabricante/nome comercial
SGE 038138
C × D.E.
18.0 cm × 0.63 mm
Descrição geral
The eVol® NMR electronic syringe facilitates in-tube sample mixing and enables recovery of precious samples allowing them to be stored in alternative vessels (such as inexpensive vials) rather than being left in valuable tubes. The beveled tip replacement needles come in multiple length and gauge options to fit your specific needs.
Informações legais
eVol is a registered trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)