Documentos Principais
Z684430
Sigma-Aldrich
Aldrich® microscale vial, conical
volume 5.0 mL
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 158,00
R$ 158,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 158,00
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.43
R$ 158,00
Check Cart for Availability
volume
5.0 mL
Descrição geral
These heavy wall vials have an internal conical bottom and an outside flat ground bottom. The 3-8mL vials have approximate graduations with subdivisions of 1 mL. Includes 20-400 open top nylon screw cap, size 014 Viton® O-ring and 20mm PTFE-faced silicone septum.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)